α,4-Dichlortoluol 99+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

150240050 150242500 150240010
ACRO150240050EA 30.4 EUR
ACRO150240050 ACRO150242500 ACRO150240010
α,4-Dichlortoluol 99+%
α,4-Dichlortoluol
Formel: C₇H₆Cl₂
Siedepunkt: 221 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 27…28 °C
Dichte: 1,259 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000914
CAS-Nummer: 104-83-6
EINECS: 203-242-7
UN: 3427
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥28 °C
GC ≤0.5 % p-Chlorobenzal chloride


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR