1-Octanol 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
n-Octanol
150630010
150630025
150630250
150632500
ACRO150630010EA
67.7
EUR
ACRO150630010
ACRO150630025
ACRO150630250
ACRO150632500
1-Octanol 99%, rein
1-Octanol
Formel:
H₃C(CH₂)₆CH₂OH Siedepunkt: 195 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –16 °C Dichte: 0,824 g/cm³ Flammpunkt: 81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002988 CAS-Nummer: 111-87-5 EINECS: 203-917-6 Merck Index: 13,06784 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4280 to 1.4310 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...