Isoamylacetat 99+%, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

150660010 150662500 150660025
ACRO150660010EA 65.1 EUR
ACRO150660010 ACRO150662500 ACRO150660025
Isoamylacetat 99+%, rein
Isoamylacetat
Formel: C₇H₁₄O₂
Siedepunkt: 142 °C (756 mmHg)
Schmelzpunkt: –78 °C
Dichte: 0,874 g/cm³
Flammpunkt: 25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008946
CAS-Nummer: 123-92-2
UN: 1104
ADR: 3,III
Merck Index: 12,05125

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4030 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Acid value ≤2 mg KOH/g


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR