Ethylformiat 98+%, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

150670010 150670025 150675000 150670251
ACRO150670010EA 80.1 EUR
ACRO150670010 ACRO150670025 ACRO150675000 ACRO150670251
Ethylformiat 98+%, rein
Ethylformiat
Formel: C₃H₆O₂
Siedepunkt: 54 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 0,917 g/cm³
Flammpunkt: –20 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003294
CAS-Nummer: 109-94-4
EINECS: 203-721-0
UN: 1190
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03841

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3580 to 1.3630 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR