(S)-(+)-Carvon (natürlich) 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
D(+)-Carvon, (S)-(+)-2-Methyl-5-(1-methylvinyl)cyclohex-2-en-1-on, D-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on
150680250
150681000
ACRO150680250EA
32.3
EUR
ACRO150680250
ACRO150681000
(S)-(+)-Carvon (natürlich) 96%
(S)-(+)-Carvon
Formel:
C₁₀H₁₄O Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ? 15 °C Dichte: 0,956 g/cm³ Flammpunkt: 97 °C |
MDL:
MFCD00062997 CAS-Nummer: 2244-16-8 EINECS: 218-827-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4960 to 1.5010 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |
Specific gravity | (25°C) 0.953 to 0.962 |
Specific optical rotation | +52.0° to +62.0° (20°C, 589 nm) (neat) |