Chlor(dimethyl)phenylsilan 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
151070250
151070050
151071000
ACRO151070250EA
94.3
EUR
ACRO151070250
ACRO151070050
ACRO151071000
Chlor(dimethyl)phenylsilan 95%
Chlor(dimethyl)phenylsilan
Formel:
C₈H₁₁ClSi Siedepunkt: 80…84 °C (16 mmHg) Dichte: 1,032 g/cm³ Flammpunkt: 61 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000499 CAS-Nummer: 768-33-2 EINECS: 212-193-0 UN: 2987 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5060 to 1.5100 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...