Chlor(dimethyl)phenylsilan 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

151070250 151070050 151071000
ACRO151070250EA 94.3 EUR
ACRO151070250 ACRO151070050 ACRO151071000
Chlor(dimethyl)phenylsilan 95%
Chlor(dimethyl)phenylsilan
Formel: C₈H₁₁ClSi
Siedepunkt: 80…84 °C (16 mmHg)
Dichte: 1,032 g/cm³
Flammpunkt: 61 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000499
CAS-Nummer: 768-33-2
EINECS: 212-193-0
UN: 2987
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5060 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR