Bromkresolgrün Natriumsalz, wasserlöslich Indikator
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
151320050 151320250
ACRO151320050EA 29.6 EUR
ACRO151320050 ACRO151320250
Bromkresolgrün Natriumsalz, wasserlöslich Indikator
Bromkresolgrün Natriumsalz
Formel: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
Schmelzpunkt: 230 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148898
CAS-Nummer: 67763-24-0
EINECS: 263-657-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark brown to green-black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Visual transition interval from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
Clarity of solution (0.1% in water) Clear