Bromkresolpurpur, rein Indikator-Qualität

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 5′,5''-Dibrom-o-kresolsulfonphthalein

151330050 151330250 151331400 151330010
ACRO151330050EA 38.7 EUR
ACRO151330050 ACRO151330250 ACRO151331400 ACRO151330010
Bromkresolpurpur, rein Indikator-Qualität
Bromkresolpurpur
Formel: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
Schmelzpunkt: 245 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011681
CAS-Nummer: 115-40-2
EINECS: 204-087-8
Merck Index: 13,01371

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Light pink to pink-orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in 50 % ethanol) Clear
UV (20 mg/l in methanol) Complies
Visual transition interval from pH 5.2 (yellow) to pH 6.8 (purple)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR