Bromkresolpurpur, rein Indikator-Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5′,5''-Dibrom-o-kresolsulfonphthalein
151330050
151330250
151331400
151330010
ACRO151330050EA
38.7
EUR
ACRO151330050
ACRO151330250
ACRO151331400
ACRO151330010
Bromkresolpurpur, rein Indikator-Qualität
Bromkresolpurpur
Formel:
C₂₁H₁₆Br₂O₅S Schmelzpunkt: 245 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011681 CAS-Nummer: 115-40-2 EINECS: 204-087-8 Merck Index: 13,01371 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light pink to pink-orange Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (0.1 % in 50 % ethanol) Clear |
UV | (20 mg/l in methanol) Complies |
Visual transition interval | from pH 5.2 (yellow) to pH 6.8 (purple) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...