Bromthymolblau Natriumsalz, wasserlöslich, rein Indikator
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
151370250
151371000
ACRO151370250EA
98.3
EUR
ACRO151370250
ACRO151371000
Bromthymolblau Natriumsalz, wasserlöslich, rein Indikator
Bromthymolblau Natriumsalz
Formel:
C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S Schmelzpunkt: ? 200 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00077263 CAS-Nummer: 34722-90-2 EINECS: 252-169-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark green to orange-brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
Solubility | (0.1 % in water) Clear |
Visual transition interval | from pH 6.0 (yellow) to pH 7.6 (blue) |