Phenolrot Natriumsalz, wasserlöslich, rein Indikator

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Natriumhydrogen-4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-yliden)bisphenolat-S,S-dioxid, Phenolsulfonphthalein Natriumsalz, 4,4-(3H-2,1-Benzoxathiol-3- yliden)bisphenol-1,1-dioxid) Natriumsalz, Phenolrot wasserlöslich

151440250 151440050 151441000
ACRO151440250EA 77.6 EUR
ACRO151440250 ACRO151440050 ACRO151441000
Phenolrot Natriumsalz, wasserlöslich, rein Indikator
Phenolrot Natriumsalz
Formel: C₁₉H₁₃NaO₅S
Schmelzpunkt: 285 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066901
CAS-Nummer: 34487-61-1
EINECS: 252-057-8
Merck Index: 12,07397

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Dark red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in water) Clear
Specific extinction E (1%/1cm) ≥1600 (558 nm, in buffer)
Visual transition interval from pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR