Isatin 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

151491000 151495000
ACRO151491000EA 35.8 EUR
ACRO151491000 ACRO151495000
Isatin 98%
Isatin
Formel: C₈H₅NO₂
Siedepunkt: 342 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 201…204 °C
Dichte: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005718
CAS-Nummer: 91-56-5
EINECS: 202-077-8
Merck Index: 13,05119

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Orange to red Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 204 °C
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR