(S)-(-)-α-Methylbenzylamin 99+%, (99% ee)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

151830250 151831000 151835000
ACRO151830250EA 43.7 EUR
ACRO151830250 ACRO151831000 ACRO151835000
(S)-(-)-α-Methylbenzylamin 99+%, (99% ee)
(S)-(-)-α-Methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₁N
Siedepunkt: 187…189 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 0,94 g/cm³
Flammpunkt: 71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064406
CAS-Nummer: 2627-86-3
EINECS: 220-098-0
UN: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06106

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR