ω-Brom-4-methoxyacetophenon 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

151900050 151900250 151901000
ACRO151900050EA 39.3 EUR
ACRO151900050 ACRO151900250 ACRO151901000
ω-Brom-4-methoxyacetophenon 98%
ω-Brom-4-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₉BrO₂
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 69…72 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000201
CAS-Nummer: 2632-13-5
EINECS: 220-118-8
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Off-white to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR