4-(Benzyloxy)anilin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
152290250 152291000
ACRO152290250EA 32.9 EUR
ACRO152290250 ACRO152291000
4-(Benzyloxy)anilin Hydrochlorid 98%
4-(Benzyloxy)anilin Hydrochlorid
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %