4-(Benzyloxy)anilin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
152290250
152291000
ACRO152290250EA
32.9
EUR
ACRO152290250
ACRO152291000
4-(Benzyloxy)anilin Hydrochlorid 98%
4-(Benzyloxy)anilin Hydrochlorid
Formel:
C₁₃H₁₄ClNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012995 CAS-Nummer: 51388-20-6 EINECS: 257-170-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |
HPLC | ≥96.0 % |