1,2-Propylendiamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
152400010
152400025
152402500
ACRO152400010EA
134
EUR
ACRO152400010
ACRO152400025
ACRO152402500
1,2-Propylendiamin 99%
1,2-Propylendiamin
Formel:
C₃H₁₀N₂ Siedepunkt: 119…120 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –37 °C Dichte: 0,87 g/cm³ Flammpunkt: 33 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008089 CAS-Nummer: 78-90-0 EINECS: 201-155-9 UN: 2258 ADR: 8,II Merck Index: 12,08037 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤20 APHA |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...