Phenylacetylen 98%, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

152460250 152461000 152465000
ACRO152460250EA 40.8 EUR
ACRO152460250 ACRO152461000 ACRO152465000
Phenylacetylen 98%, rein
Phenylacetylen
Formel: C₈H₆
Siedepunkt: 142…144 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,93 g/cm³
Flammpunkt: 31 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008570
CAS-Nummer: 536-74-3
EINECS: 208-645-1
UN: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03892

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5470 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR