2-Aminoazotoluol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
153260250
ACRO153260250EA 42 EUR
ACRO153260250
2-Aminoazotoluol 97%
2-Aminoazotoluol
Formel: C₁₄H₁₅N₃
Molecular Weight: 225,29 g/mol
Schmelzpunkt: 101…102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007733
CAS-Nummer: 97-56-3
EINECS: 202-591-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to red-brown to dark brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 104 °C
Loss on drying ≤3.0 % (110 °C, 1 h)
HPLC ≥96.0 %