Neocuproin Hydrochlorid Monohydrat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
153310050 153310250 153311000
ACRO153310050EA 84.1 EUR
ACRO153310050 ACRO153310250 ACRO153311000
Neocuproin Hydrochlorid Monohydrat 99%
Neocuproin Hydrochlorid Monohydrat
Formel: C₁₄H₁₃ClN₂·1H₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012645
CAS-Nummer: 303136-82-5
EINECS: 230-732-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Suitability (for Cu determination) Passes test