3,5-Dibromsalicylaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
153400250 153401000
ACRO153400250EA 122 EUR
ACRO153400250 ACRO153401000
3,5-Dibromsalicylaldehyd 98%
3,5-Dibromsalicylaldehyd
Formel: C₇H₄Br₂O₂
Siedepunkt: 261 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 80…84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003318
CAS-Nummer: 90-59-5
EINECS: 202-003-4
Merck Index: 13,03052
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 84 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %