Alizarin 97%, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

153690250 153691000 153695000 153690025
ACRO153690250EA 42.9 EUR
ACRO153690250 ACRO153691000 ACRO153695000 ACRO153690025
Alizarin 97%, rein
Alizarin
Formel: C₁₄H₈O₄
Siedepunkt: 430 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 287…289 °C
Dichte: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001201
CAS-Nummer: 72-48-0
EINECS: 200-782-5
Merck Index: 13,00246

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Orange to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
Dye content ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %
Acidity ≤0.001 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR