2-Amino-5-brompyridin 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 5-Brompyridin-2-amin, 5-Brom-2-pyridylamin

153740050 153740250
ACRO153740050EA 31.1 EUR
ACRO153740050 ACRO153740250
2-Amino-5-brompyridin 97%
2-Amino-5-brompyridin
Formel: C₅H₅BrN₂
Molecular Weight: 173.01 g/mol
Siedepunkt: 244
Schmelzpunkt: 135…138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006323
CAS-Nummer: 1072-97-5
EINECS: 214-019-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 135 to 140 °C
GC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR