Anisol 99%, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

153920010 153920050 153922500 153920025
ACRO153920010EA 67.4 EUR
ACRO153920010 ACRO153920050 ACRO153922500 ACRO153920025
Anisol 99%, rein
Anisol
Formel: C₇H₈O
Siedepunkt: 154 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –37 °C
Dichte: 0,99 g/cm³
Flammpunkt: 45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008354
CAS-Nummer: 100-66-3
EINECS: 202-876-1
UN: 2222
ADR: 3,III
Merck Index: 13,00672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d32206d4bb9dbd12360d11d39b31237d54a8dcf8&vid=286a07a5e34a1ec55ff6339785af95d9a4326825&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5160 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR