α,α'-Dichlor-o-xylol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,2-Bis(chlormethyl)benzol, o-Xyloldichlorid, o-Xylylendichlorid
154141000
ACRO154141000EA 125 EUR
ACRO154141000
α,α'-Dichlor-o-xylol 98%
α,α'-Dichlor-o-xylol
Formel: C₈H₈Cl₂
Molecular Weight: 175,06 g/mol
Siedepunkt: 240 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 53…57 °C
Dichte: 1,393 g/cm³ (0 °C)
Flammpunkt: 107 °C
MDL: MFCD00000903
CAS-Nummer: 612-12-4
EINECS: 210-291-8
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Semitransparent white to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure