4-tert-Butylbrenzcatechin 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

154351000 154355000 154350025 154350100
ACRO154351000EA 30.8 EUR
ACRO154351000 ACRO154355000 ACRO154350025 ACRO154350100
4-tert-Butylbrenzcatechin 99%
4-tert-Butylbrenzcatechin
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Siedepunkt: 285 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 53…56 °C
Dichte: 1,049 g/cm³
Flammpunkt: 129 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002201
CAS-Nummer: 98-29-3
EINECS: 202-653-9
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to cream Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≤0.7 % Catechol


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR