N-(2-Cyanethyl)glycin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(2-Cyanoethyl)aminoacetic Acid
154901000
ACRO154901000EA 222 EUR
ACRO154901000
N-(2-Cyanethyl)glycin 98%
N-(2-Cyanethyl)glycin
Appearance: White Powder or flakes
Formel: C₅H₈N₂O₂
Molecular Weight: 128,13 g/mol
Schmelzpunkt: 188…193 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066903
CAS-Nummer: 3088-42-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 188 to 193 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure