Phthalsäureanhydrid 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

154960010 154960025 154960100 154962500
ACRO154960010EA 32.3 EUR
ACRO154960010 ACRO154960025 ACRO154960100 ACRO154962500
Phthalsäureanhydrid 99%
Phthalsäureanhydrid
Formel: C₈H₄O₃
Siedepunkt: 284 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 129…132 °C
Dichte: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 152 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005918
CAS-Nummer: 85-44-9
EINECS: 201-607-5
UN: 2214
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07457

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 133 °C
Titration by coupling ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR