2'-Desoxyadenosin Monohydrat 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

154990010 154990050 154990250
ACRO154990010EA 61.7 EUR
ACRO154990010 ACRO154990050 ACRO154990250
2'-Desoxyadenosin Monohydrat 99%
2'-Desoxyadenosin Monohydrat
Formel: C₁₀H₁₃N₅O₃·1H₂O
Schmelzpunkt: 185…187 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00149364
CAS-Nummer: 16373-93-6
EINECS: 213-488-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR