trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraessigsäure Monohydrat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
155000250 155001000 155000025 155005000
ACRO155000250EA 72 EUR
ACRO155000250 ACRO155001000 ACRO155000025 ACRO155005000
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraessigsäure Monohydrat 98%
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraessigsäure Monohydrat
Formel: C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O
Schmelzpunkt: >210 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066429
CAS-Nummer: 125572-95-4
EINECS: 236-308-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 97.5 to 102.5 %
Loss on drying 4.0 to 6.9 % (1g,150°C,6h)
Sulfated ash ≤0.3 %