1-Dodecanol 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

155450010 155455000 155450100 155450050
ACRO155450010EA 76.1 EUR
ACRO155450010 ACRO155455000 ACRO155450100 ACRO155450050
1-Dodecanol 98%
1-Dodecanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₀CH₂OH
Siedepunkt: 258…265 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 22…27 °C
Dichte: 0,835 g/cm³
Flammpunkt: 119 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004753
CAS-Nummer: 112-53-8
EINECS: 203-982-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03439

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to white Liquid or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR