1-Dodecanol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
155450010
155455000
155450100
155450050
ACRO155450010EA
76.1
EUR
ACRO155450010
ACRO155455000
ACRO155450100
ACRO155450050
1-Dodecanol 98%
1-Dodecanol
Formel:
H₃C(CH₂)₁₀CH₂OH Siedepunkt: 258…265 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 22…27 °C Dichte: 0,835 g/cm³ Flammpunkt: 119 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004753 CAS-Nummer: 112-53-8 EINECS: 203-982-0 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,03439 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to white Liquid or crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
HPLC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...