N,N'-Diethylethylendiamin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
155520050 155520250
ACRO155520050EA 33.9 EUR
ACRO155520050 ACRO155520250
N,N'-Diethylethylendiamin 95%
N,N'-Diethylethylendiamin
Formel: C₆H₁₆N₂
Siedepunkt: 152…154 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –11 °C
Dichte: 0,811 g/cm³
Flammpunkt: 33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009033
CAS-Nummer: 111-74-0
UN: 2685
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4315 to 1.4335 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure