N-Ethylethylendiamin 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Aminoethyl(ethyl)amin, 1-Amino-2-(ethylamino)ethan
155550500
ACRO155550500EA 139 EUR
ACRO155550500
N-Ethylethylendiamin 98+%
N-Ethylethylendiamin
Formel: C₄H₁₂N₂
Molecular Weight: 88.15 g/mol
Siedepunkt: 128
Dichte: 0.83 g/cm³
Flammpunkt: 10 °C
MDL: MFCD00008166
CAS-Nummer: 110-72-5
EINECS: 203-795-4
UN: 2733
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure