3-Nitrobenzoylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: m-Nitrobenzoylchlorid, m-Nitrobenzoesäurechlorid
155840050
ACRO155840050EA 20 EUR
ACRO155840050
3-Nitrobenzoylchlorid 98%
3-Nitrobenzoylchlorid
Formel: C₇H₄ClNO₃
Molecular Weight: 185,57 g/mol
Siedepunkt: 275 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 30…35 °C
Dichte: 1,42 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007247
CAS-Nummer: 121-90-4
EINECS: 204-505-9
UN: 1759
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 35 °C
Titration RCOCl ≥97.5 %
UV at 380 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0003 meq/g
Alkalinity ≤0.0005 meq/g