6-Methyl-2-pyridon 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-6-methylpyridin
156390050
ACRO156390050EA 45.3 EUR
ACRO156390050
6-Methyl-2-pyridon 97%
6-Methyl-2-pyridon
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 283…284 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 155…160 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006279
CAS-Nummer: 3279-76-3
EINECS: 221-919-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 160 °C
HPLC ≥96.0 %