N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Trimethylsilyl-N-trimethylsilylacetamidat, Dynasylan, N,O-Bis(trimethylsilyl)essigsäureamid

156460250 156461000 156460011
ACRO156460250EA 41.6 EUR
ACRO156460250 ACRO156461000 ACRO156460011
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid 95%
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid
Formel: C₈H₂₁NOSi₂
Molecular Weight: 203.43 g/mol
Siedepunkt: 71…73 °C (35 mmHg)
Schmelzpunkt: –8 °C
Dichte: 0.82 g/cm³
Flammpunkt: 42 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008270
CAS-Nummer: 10416-59-8
EINECS: 233-892-7
UN: 2920
ADR: 8 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR