Diethyl furan-3,4-dicarboxylate 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Diethyl 3,4-furandicarboxylate
156510050
ACRO156510050EA 115 EUR
ACRO156510050
Diethyl furan-3,4-dicarboxylate 95%
Diethyl furan-3,4-dicarboxylate
Formel: C₁₀H₁₂O₅
Molecular Weight: 212,2 g/mol
Siedepunkt: 155 °C (13 mmHg)
Dichte: 1,14 g/cm³
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005349
CAS-Nummer: 30614-77-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA