Ethyl-5-bromvalerat 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

156540250 156541000
ACRO156540250EA 95.5 EUR
ACRO156540250 ACRO156541000
Ethyl-5-bromvalerat 99%
Ethyl-5-bromvalerat
Formel: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₂CH₃
Siedepunkt: 104…109 °C (12 mmHg)
Dichte: 1,32 g/cm³
Flammpunkt: 103 °C
MDL: MFCD00000266
CAS-Nummer: 14660-52-7
EINECS: 238-705-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR