2,3-Dimethyl-2-buten 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Tetramethylethylen

156590250 156591000 156595000
ACRO156590250EA 57.4 EUR
ACRO156590250 ACRO156591000 ACRO156595000
2,3-Dimethyl-2-buten 98%
2,3-Dimethyl-2-buten
Formel: C₆H₁₂
Molecular Weight: 84.16 g/mol
Siedepunkt: 73 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –75 °C
Dichte: 0.7 g/cm³
Flammpunkt: –16 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008897
CAS-Nummer: 563-79-1
EINECS: 209-263-8
UN: 1993
ADR: 3 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR