4-Methylaminophenolsulfat 99%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
156800050
156801000
156805000
156800025
ACRO156800050EA
26.4
EUR
ACRO156800050
ACRO156801000
ACRO156805000
ACRO156800025
4-Methylaminophenolsulfat 99%, reinst
4-Methylaminophenolsulfat
Formel:
C₁₄H₂₀N₂O₆S Siedepunkt: 227 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 260 °C (Zers.) Dichte: 1,434 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013140 CAS-Nummer: 55-55-0 EINECS: 200-237-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,06046 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige to grey Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.3 % |
Residue after ignition | ≤0.15 % |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤30 ppm |
Potassium (K) | ≤0.002 % |
Sodium (Na) | ≤0.005 % |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤0.001 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |