Methyl-2-furoat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methyl 2-Furancarboxylate, Methyl furan-2-carboxylate, Methyl 2-furoate
156870250
ACRO156870250EA
31.2
EUR
ACRO156870250
Methyl-2-furoat 98%
Methyl-2-furoat
Formel:
C₆H₆O₃ Molecular Weight: 126,11 g/mol Siedepunkt: 181 °C (760 mmHg) Dichte: 1,176 g/cm³ Flammpunkt: 73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003236 CAS-Nummer: 611-13-2 EINECS: 210-254-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear light yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4830 to 1.4890 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...