Patton-Reeder-Reagenz (Calconcarbonsäure) Indikator-Qualität

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Hydroxy-1-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)-3-naphthincarbonsäure, Cal-Red®, 2,2'-Dihydroxy-4'-sulfo-1,1'-azonaphthalin-3-carbonsäure, 3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)naphthalin-2-carbonsäure

157310100 157310500 157312500
ACRO157310100EA 88.3 EUR
ACRO157310100 ACRO157310500 ACRO157312500
Patton-Reeder-Reagenz (Calconcarbonsäure) Indikator-Qualität
Patton-Reeder-Reagenz (Calconcarbonsäure)
Formel: C₂₁H₁₄N₂O₇S
Molecular Weight: 438.42 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004078
CAS-Nummer: 3737-95-9
EINECS: 223-117-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Dark purple to black Powder
Infrared spectrum Conforms
Suitability (for chel. det. of Ca) Passes test
Water ≤2.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR