Pyrrol 99%, reinst

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

157710250 157711000 157715000 157710025
ACRO157710250EA 35.2 EUR
ACRO157710250 ACRO157711000 ACRO157715000 ACRO157710025
Pyrrol 99%, reinst
Pyrrol
Formel: C₄H₅N
Siedepunkt: 129…131 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –23 °C
Dichte: 0,96 g/cm³
Flammpunkt: 36 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005216
CAS-Nummer: 109-97-7
EINECS: 203-724-7
UN: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08198

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5080 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.15 %
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR