Sarkosin 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

157741000 157745000 157740025
ACRO157741000EA 35.7 EUR
ACRO157741000 ACRO157745000 ACRO157740025
Sarkosin 98%
Sarkosin
Formel: C₃H₇NO₂
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 208 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,301 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004279
CAS-Nummer: 107-97-1
EINECS: 203-538-6
Merck Index: 12,08519

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to white to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
Solubility (25 % in water) Clear colorless to light yellow
Titration with HClO4 ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR