Thymin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Methyluracil, 2,4-Dihydroxy-5-methylpyrimidin
157850250
157851000
157850050
157855000
ACRO157850250EA
113
EUR
ACRO157850250
ACRO157851000
ACRO157850050
ACRO157855000
Thymin 99%
Thymin
Formel:
C₅H₆N₂O₂ Molecular Weight: 126.11 g/mol Siedepunkt: 389 Schmelzpunkt: 316…317 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006026 CAS-Nummer: 65-71-4 EINECS: 200-616-1 Merck Index: 12,09539 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.005 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.01 % |
Calcium (Ca) | ≤0.002 % |
Iron (Fe) | ≤0.002 % |
Sodium (Na) | ≤0.005 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...