trans-Zimtsäure 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: trans-Zimtsäure, Cinnamsäure, (E)-Zimtsäure, 3-Phenylpropensäure, trans-Cinnamsäure, 3-Phenylacrylsäure, (E)-3-Phenylpropensäure
158570050 158571000 158575000 158570025
ACRO158570050EA 24.3 EUR
ACRO158570050 ACRO158571000 ACRO158575000 ACRO158570025
trans-Zimtsäure 98+%
trans-Zimtsäure
Formel: C₉H₈O₂
Siedepunkt: 300 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 131…136 °C
Dichte: 1,248 g/cm³
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004369
CAS-Nummer: 140-10-3
EINECS: 205-398-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 136 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %
Elemental Analysis 6.66 to 7 % (N)