Triphenylphosphinsulfid 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
159030100
ACRO159030100EA 44.3 EUR
ACRO159030100
Triphenylphosphinsulfid 99+%
Triphenylphosphine sulphide
Formel: C₁₈H₁₅PS
Schmelzpunkt: 162…164 °C
Dichte: 1,191 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00004917
CAS-Nummer: 3878-45-3
EINECS: 223-407-7
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 164 °C
GC ≥99.0 %