Benzamid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
159331000
159335000
159330025
ACRO159331000EA
26.8
EUR
ACRO159331000
ACRO159335000
ACRO159330025
Benzamid 99%
Benzamid
Formel:
C₇H₇NO Siedepunkt: 228 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 125…129 °C Dichte: 1,35 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 180 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007968 CAS-Nummer: 55-21-0 EINECS: 200-227-7 Merck Index: 13,01059 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 125 to 129 °C |
HPLC | ≥98.5 % |
UV | at 280 nm A: ≤0.05 |
Titration with HClO4 | 99.4 to 100.6 % |
Chloride (Cl) | ≤0.005 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Calcium (Ca) | ≤0.001 % |
Iron (Fe) | ≤0.0005 % |
Sodium (Na) | ≤0.02 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...